Merck
GF92612268
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI150300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 926-122-68
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)