Merck
GF91920269
Titanium carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 50 micron
Synonym(e):
TI546030
Größe auswählen
1 EA
€ 560,00
€ 560,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 560,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 560,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 919-202-69
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)