Merck
GF91874391
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 0.5m coil, 0.028mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI160220
Größe auswählen
1 EA
€ 687,00
€ 687,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 687,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 687,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 918-743-91
Größe × Dicke
0.5 m × 0.028 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)