Merck
GF91340861
Kobalt
wire reel, 1m, diameter 0.05mm, hard, 99.9%
Synonym(e):
Cobalt, CO005080
Größe auswählen
1 EA
€ 478,00
€ 478,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 478,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 478,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 913-408-61
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John J Devlin et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 9(4), 405-415 (2013-11-14)
Safety concerns regarding cobalt-containing metal alloy hip prosthetics (Co-HP) have resulted in product recalls, a medical device alert, and issuance of guidance for clinicians. Recently, cases of suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity (PHACT) from Co-HP have been reported. Although little
Dennis J Paustenbach et al.
Critical reviews in toxicology, 43(4), 316-362 (2013-05-10)
Cobalt (Co) is an essential element with ubiquitous dietary exposure and possible incremental exposure due to dietary supplements, occupation and medical devices. Adverse health effects, such as cardiomyopathy and vision or hearing impairment, were reported at peak blood Co concentrations
S Valanarasu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4286-4291 (2014-04-18)
Cobalt Oxide (Co3o4) thin films have been successfully coated onto glass substrates at various solution pH by sol-gel spin coating technique. The film thickness was estimated using weight gain method and it revealed that the film thickness increased with solution
William L Griffin
The Journal of arthroplasty, 29(4), 659-660 (2014-03-25)
Ion levels have been shown to reliably predict abnormal function of the bearing surface with increased wear, but ion levels should not be used alone as a trigger for when to proceed with revision surgery with metal-metal articulations. Risk stratification
Christopher Jantzen et al.
Acta orthopaedica, 84(3), 229-236 (2013-04-19)
Widely different metal ion concentrations in blood and serum have been reported with metal-on-metal (MoM) implants. We reviewed the literature on blood and serum ion concentrations of chromium (Cr) and cobalt (Co) following various MoM hip arthroplasties. Studies were searched