Merck
GF90918759
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 50mm disks, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU020300
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 909-187-59
L × B × Dicke
50 mm × 150 mm × 0.25
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)