Merck
GF90469884
Antimon
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
Synonym(e):
Antimon
Größe auswählen
1 EA
€ 1.470,00
€ 1.470,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.470,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141704
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.470,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 904-698-84
Widerstand
41.7 μΩ-cm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Khatima Aït-Oudhia et al.
Parasitology research, 109(5), 1225-1232 (2011-07-30)
Leishmania is the causative agent of various forms of leishmaniasis, a significant cause of morbidity and mortality. The clinical manifestations of the disease range from self-healing cutaneous and mucocutaneous skin ulcers to a fatal visceral form named visceral leishmaniasis or
Edward R T Tiekink
Critical reviews in oncology/hematology, 42(3), 217-224 (2002-06-07)
The main group elements antimony and bismuth are used clinically, primarily for the treatment of Leishmaniasis (antimony) and ulcers (bismuth). Despite their medicinal efficacy, the exploration of the anti-cancer potential of antimony and bismuth compounds is not as well developed
Ricardo Khouri et al.
The Journal of infectious diseases, 210(2), 306-310 (2014-02-11)
We show that increased plasma superoxide dismutase 1 (SOD1) levels are statistically significant predictors of the failure of pentavalent antimony treatment for cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania braziliensis. In Leishmania amazonensis-infected patients, host SOD1 levels can be used to discriminate
Mengchang He et al.
The Science of the total environment, 421-422, 41-50 (2011-07-12)
Antimony (Sb) is ubiquitous throughout the environment as a result of natural processes and human activities. In China, superlarge-, large and medium-sized Sb deposits are concentrated in the Guangxi (34.4%), Hunan (21.2%), Yunnan (12.2%) and Guizhou (10.2%) provinces. Due to
Susan C Wilson et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 158(5), 1169-1181 (2009-11-17)
This article provides a critical review of the environmental chemistry of inorganic antimony (Sb) in soils, comparing and contrasting findings with those of arsenic (As). Characteristics of the Sb soil system are reviewed, with an emphasis on speciation, sorption and