Merck
GF90397547
Brass alloy, Cu70Zn30
1000mm tube, 3.56mm outside diameter, 0.41mm wall thickness, 2.74mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU087300
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 903-975-47
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)