Merck
GF90309102
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 900 x 900mm, 0.914mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE250220
Größe auswählen
1 EA
€ 740,00
€ 740,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 740,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 740,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 903-091-02
Größe × Dicke
900 mm × 900 mm × 0.914 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)