Merck
GF89761652
Indium
wire reel, 5m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.999%
Synonym(e):
Indium, IN005140
Größe auswählen
1 EA
€ 1.140,00
€ 1.140,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.140,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
In
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141719
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.140,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.999%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 897-616-52
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
Gallium-67 and indium-111 radiopharmaceuticals.
M L Thakur
The International journal of applied radiation and isotopes, 28(1-2), 183-201 (1977-01-01)