Merck
GF89658837
Iron/boron/silicon
foil, Fe81%/B 13.5%/Si 3.5%/C 2%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Synonym(e):
FE800250
Größe auswählen
1 EA
€ 477,00
€ 477,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 477,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 477,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 896-588-37
Länge
2 m
Spiralbreite
50 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)