Merck
GF89593385
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 0.25mm outside diameter, 0.05mm wall thickness, 0.15mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227100
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 895-933-85
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)