GF89311248
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 250micron, weight 200 g, condition homopolymer
Synonym(e):
ST316051
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 893-112-48
Gewicht
200 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)