Merck
GF89066739
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 2m coil, 0.70mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230330
Größe auswählen
1 EA
€ 771,00
€ 771,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 771,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 771,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 890-667-39
Größe × Dicke
2 m × 0.70 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)