Merck
GF88650490
Polyamide - Nylon 6 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 6 30% GFR), rod, diam. 60 mm, L 500 mm, black
Synonym(e):
AN337960
Größe auswählen
1 EA
€ 474,00
€ 474,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 474,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 474,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 886-504-90
Länge
500 mm
Durchmesser
60 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)