Merck
GF87874802
Gold-germanium eutectic alloy, Au88Ge12
foil, 1m coil, 1mm coil width, 0.025mm thickness
Synonym(e):
AU040250
Größe auswählen
1 EA
€ 872,00
€ 872,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 872,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 872,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 878-748-02
L × B × Dicke
1 m × 1 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)