Merck
GF87275920
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 100 mm, L 100 mm, gray
Synonym(e):
EK307980
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 872-759-20
Länge
100 mm
Durchmesser
100 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)