Merck
GF87273816
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
1000mm rod, 13.5mm diameter
Synonym(e):
FE187925
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 872-738-16
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)