Merck
GF87202009
Yttrium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Synonym(e):
Y 006010
Größe auswählen
1 EA
€ 506,00
€ 506,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 506,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Y
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141617
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 506,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 872-020-09
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
500 (micron)
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)