Merck
GF87159101
Titanium carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, min. particle size 50 micron
Synonym(e):
TI546030
Größe auswählen
1 EA
€ 767,00
€ 767,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 767,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 767,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 871-591-01
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)