Merck
GF85983340
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
1000m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205140
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 859-833-40
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)