Wichtige Dokumente
GF85927056
Aluminium
microleaf disks, 25mm, thinness 0.5μm, specific density 120.6μg/cm2, removable support, 99.999%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Assay
≥99.999%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 859-270-56
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)