Merck
GF85587812
Silver/Copper
wire, 1.0 mm diameter, Ag72%/Cu28%, temper as drawn, length 20 m
Synonym(e):
AG065160
Größe auswählen
1 EA
€ 1.000,00
€ 1.000,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.000,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.000,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 855-878-12
Länge
20 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)