Merck
GF85552443
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 0.5m coil, 0.075mm thickness, hard
Synonym(e):
FE220260
Größe auswählen
1 EA
€ 340,00
€ 340,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 340,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 340,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 855-524-43
Größe × Dicke
0.5 m × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)