Merck
GF85494224
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 680, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Synonym(e):
AL625725
Größe auswählen
1 EA
€ 258,00
€ 258,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 258,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 258,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 854-942-24
Länge
2 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)