Merck
GF84058814
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210400
Größe auswählen
1 EA
€ 666,00
€ 666,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 666,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 666,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 840-588-14
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)