Wichtige Dokumente
GF83770094
Antimon
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 95+%
Synonym(e):
Antimon
About This Item
Assay
95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 837-700-94
Widerstand
41.7 μΩ-cm
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.01 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)