Merck
GF83449064
Nickel oxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, black
Synonym(e):
NI516010
Größe auswählen
1 EA
€ 404,00
€ 404,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 404,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
€ 404,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 834-490-64
Gewicht
200 g
Farbe
black
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)