Merck
GF83311589
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 200 x 200mm, 3.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020560
Größe auswählen
1 EA
€ 899,00
€ 899,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 899,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 899,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 833-115-89
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)