Merck
GF82234986
Arsenic telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.999%
Synonym(e):
AS506100
Größe auswählen
1 EA
€ 1.510,00
€ 1.510,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.510,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 1.510,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 822-349-86
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)