GF81430792
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 76.2 mm, L 100 mm, natural
Synonym(e):
ET317970
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 814-307-92
Länge
100 mm
Durchmesser
76.2 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable