Merck
GF81341209
Aluminum-cobalt alloy, Al99.9Co0.1
0.5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AD205160
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 813-412-09
L × Durchm.
0.5 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)