Merck
GF81283721
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 55 mm, L 50 mm, grade rilsan bmn tld
Synonym(e):
AM337930
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 812-837-21
Länge
50 mm
Durchmesser
55 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)