Merck
GF81032712
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.1m wire, 0.050mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU075150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 810-327-12
L × Durchm.
0.1 m × 0.050 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)