Merck
GF80955625
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 25mm disks, 0.25mm thickness, half hard
Synonym(e):
CU070451
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - half hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 809-556-25
Größe × Dicke
25 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)