Merck
GF80894436
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 0.80 mm, length 200 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonym(e):
AL607022
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 808-944-36
Länge
200 mm
AD
0.80 mm
Wandstärke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)