GF80852272
Aluminum-cobalt alloy, Al99.9Co0.1
5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AD205160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 808-522-72
L × Durchm.
5 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)