GF79981385
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
CU060230
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 799-813-85
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)