Merck
GF79421632
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 20 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 20 m, white
Synonym(e):
SI307920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 794-216-32
Länge
20 m
Durchmesser
2 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)