Merck
GF79279408
Aluminiumoxid
tube, length 500 mm, outside diameter 15 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonym(e):
AL607290
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 792-794-08
Länge
500 mm
AD
15 mm
Wandstärke
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)