Merck
GF78701430
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE227920
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 787-014-30
L × Durchm.
500 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)