Merck
GF78412518
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, conductor diameter 0.125 mm, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 5 m, insulation thickness 0.01 mm
Synonym(e):
CU065821
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 784-125-18
Länge
5 m
Durchmesser
0.125 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)