Merck
GF78173466
Indium/silver
wire, In97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, temper as drawn, length 0.5 m
Synonym(e):
IN135130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 781-734-66
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)