Merck
GF78158649
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 12mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI107930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 781-586-49
L × Durchm.
1000 mm × 12 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)