Merck
GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
Synonym(e):
CU075820
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 777-852-73
Länge
200 m
Durchmesser
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)