GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonym(e):
SJ606300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 776-902-90
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)