GF77408185
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonym(e):
NB546010
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 774-081-85
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)