Merck
GF77146735
Phosphor bronze
foil, Cu94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 5 m, coil width 0.4 mm
Synonym(e):
CU050247
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 771-467-35
Länge
5 m
Spiralbreite
0.4 mm
Dicke
0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)