Merck
GF76320312
Aluminum nickelide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 10 g
Synonym(e):
AL716010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 763-203-12
Gewicht
10 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)