Merck
GF76276794
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 150 x 150mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU070275
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 762-767-94
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)