Merck
GF76025561
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
2m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU055125
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 760-255-61
L × Durchm.
2 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)